Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: concentrado de sólidos
Código de producto. 30321826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
23 mL
Código de producto. Cantidad
30321826 23 mL
1 options
Código de producto. 30321826 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWPSOL23
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Total dissolved solids∣Total Solids∣Total Suspended Solids
Nombres de analitos o componentes Total dissolved solids∣Total Solids∣Total Suspended Solids
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 23 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Total Suspended Solids 82.9 mg/L∣Total dissolved solids 273 mg/L∣Total Solids 364 mg/L