Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: nutrientes simples
Código de producto. 30323278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Código de producto. Cantidad
30323278 15 mL
1 options
Código de producto. 30323278 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWPSNUT15
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate
CAS 7664-41-7, 14797-55-8, 14797-65-0, 7558-79-4
Nombres de analitos o componentes Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix HCl diluido
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 15 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ortho-phosphate 2.4 mg/L∣Ammonia 10.8 mg/L∣Nitrate 16.1 mg/L∣Nitrite 16.1 mg/L