Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: concentrado de aceite y grasa
Código de producto. 30315154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
23 mL
Código de producto. Cantidad
30315154 23 mL
1 options
Código de producto. 30315154 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWPOG23
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Oil and Grease
Nombres de analitos o componentes Oil and Grease
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Concentración 96.5 mg/L
Tipo de solución Mezcla
Nombre IUPAC Aceite y grasa
Solvent or Matrix n-Propanol
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 23 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.