Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: minerales
Código de producto. 30327859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
30327859 500 mL
1 options
Código de producto. 30327859 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWPMIN500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
CAS 16887-00-6, 16984-48-8, 9-7-7440, 7440-23-5, 14808-79-8
Nombres de analitos o componentes Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
Conductividad 393 μmhos/cm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fluoride 2.14 mg/L∣Sulfate 12.6 mg/L∣Potassium 14.7 mg/L∣Alkalinity 37.2 mg/L∣Sodium 70.4 mg/L∣Chloride 83.5 mg/L∣Total dissolved solids 248 mg/L∣Total Solids 251 mg/L