Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: mercurio
Código de producto. 30316832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Código de producto. Cantidad
30316832 15 mL
1 options
Código de producto. 30316832 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWPHG15
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury
CAS 7439-97-6
Nombres de analitos o componentes Mercury
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Hg
Sinónimo Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver;
Fórmula InChI InChI=1 S/Hg
Tipo de solución Solución única
SMILES [Hg]
Elemento Hg
Nombre IUPAC mercurio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 200.59
Cantidad 15 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.971