Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: cromo hexavalente
Código de producto. 30322721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Código de producto. Cantidad
30322721 15 mL
1 options
Código de producto. 30322721 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWPCR615
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium+6
Nombres de analitos o componentes Chromium+6
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Cr6+
Sinónimo Cr6+
Tipo de solución Solución única
SMILES [Cr6+]
Elemento Cr
Nombre IUPAC Cromo+6
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 52
Cantidad 15 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 52