Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: dureza
Código de producto. 30325876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad
30325876 1 unidad
1 options
Código de producto. 30325876 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWPHRD500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4
Nombres de analitos o componentes Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Elemento Multielemento
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 1 unidad
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 24.8 mg/L∣Non-Filterable Residue 80.6 mg/L∣Calcium 82.6 mg/L∣Calcium hardness 206 mg/L∣Total hardness 308 mg/L