Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: Demanda
Código de producto. 30316408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Código de producto. Cantidad
30316408 15 mL
1 options
Código de producto. 30316408 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQWPDEM15
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon
Nombres de analitos o componentes Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix HCl diluido
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 15 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Total Organic Carbon 79.8 mg/L∣Carbonaceous BOD (CBOD) 112 mg/L∣Biochemical Oxygen Demand (BOD) 124 mg/L∣Chemical Oxygen Demand (COD) 202 mg/L