Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: nutrientes complejos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen |
| CAS | 7723-14-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Solvent or Matrix | HCl diluido |
| Industry Type | Ensayos petroquímicos |
| Cantidad | 15 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Total Kjeldahl Nitrogen 3.78 mg/L∣Phosphorus 17.5 mg/L |