Learn More
Thermo Scientific™ Agar para el recuento de placa de agua de agar, en frasco
Código de producto. 13275439
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
100,0 g +1,5 g
200,0g +2,5g
De 198 a 202 g
De 248 a 252 g
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso de llenado Origen de fabricación unitSize
13275439 100,0 g +1,5 g Alemania paquete de 10
11948419 100,0 g +1,5 g Reino Unido paquete de 10
13205469 De 198 a 202 g Reino Unido paquete de 10
11958419 200,0g +2,5g Reino Unido paquete de 10
15842287 De 248 a 252 g Reino Unido 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13275439 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BO0263M
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Haga recuento de todos los microorganismos cultivables del agua mediante la técnica de recuento de colonias con este medio nutritivo y conforme a ISO.
Haga recuento de todos los microorganismos cultivables del agua mediante la técnica de recuento de colonias con el agar para recuento de placa de agua Thermo Scientific™ Oxoid™ preparado en frascos..Este medio nutritivo no selectivo cumple la norma ISO 6222:1999 (E) Calidad del agua. Enumeración de microorganismos cultivables. Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de agar nutritivo1.
Todos los tipos de agua contienen una variedad de microorganismos derivada de distintas fuentes, como el suelo y la vegetación. La estimación de las cifras globales proporciona información útil para la evaluación y la vigilancia de la calidad del agua. Se suelen realizar recuentos independientes de los microorganismos que pueden crecer y formar colonias en medios de agar nutritivo a 36 °C y 22 °C.
Los recuentos de colonias son útiles para evaluar la integridad de las fuentes de aguas subterráneas y la eficacia de los procesos de tratamiento de aguas, como la coagulación, la filtración y la desinfección. Asimismo, proporcionan una indicación de la pulcritud e integridad del sistema de distribución. También se pueden utilizar para evaluar la idoneidad del suministro de agua para la preparación de alimentos y bebidas y evitar así la contaminación del producto con organismos de alteraciones.
El principal valor de los recuentos de colonias radica en la detección de cambios respecto a los recuentos esperados, en base a un control frecuente y a largo plazo. Cualquier aumento repentino del recuento puede ser una advertencia temprana de contaminación grave e indicar la necesidad de una investigación investigation.1
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formato Frasco de jarabe de 125 ml
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 100,0 g +1,5 g
Tipo de empaquetado 10 frascos de sirope en una caja
Cantidad 10/paq.