Learn More
Agua, sin nucleasas, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845408 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Caja en posición vertical
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
100 ml
5 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15845408 5 L Caja en posición vertical 5 litros
15644028 10 x 1 mL Frascos Nalgene 10 ml
15815408 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15825408 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
15835408 1 L Frascos Nalgene 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15845408 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J71786.K8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    162.65€ / 5 litros
    Ahorro 26.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biología molecular
Envase Caja en posición vertical
Densidad 1
Cantidad 5 L
Gravedad específica 1.000
Forma física Líquido