Learn More
Agua, grado de biología molecular, Fisher BioReagents
Código de producto. 10154604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
20 litros
4 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10154604 4 L Poly CUBE 4 litros
10490025 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
10505854 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 litro
10318354 10 L Poly CUBE 10 litros
10517554 20 l Poly CUBE 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10154604 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP28194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    53.10€ / 4 litros
    Ahorro 16.90€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Para muchos procedimientos fundamentales de biología molecular
El agua de calidad para biología molecular ultrapura y desionizada es idónea para muchos procedimientos fundamentales como PCR, electroforesis, secuencia de ADN y tampones para análisis enzimáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota Filtrado a 0,03 μm para garantizar una alta pureza
pH 7
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Conductividad < 2 μs/cm
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
ADNasa Sin ADNasa
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biología molecular
Envase Poly CUBE
Presión de vapor 17,5 mmHg a 20 °C
Filtrado Filtrado a través de un 0,03 μfiltrar
Tratamiento(s) Desionizado
Densidad 1.000g/cm³
Cantidad 4 L
Forma física Líquido