Learn More
Melford Agua de grado de biología molecular libre de DNasa y ARNasa
Código de producto. 30017923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 gal.
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30017923 1 gal. 4 litros
30017924 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30017923 Proveedor Melford N.º de proveedor 248700
Certificado libre de ARNasa y ADNasa para su uso en aplicaciones de biología molecular.
Certificado libre de ARNasa y ADNasa para su uso en aplicaciones de biología molecular. Ideal para fabricar reactivos, enjuagar utensilios de vidrio y plástico, reacciones enzimáticas y más. Los agentes tóxicos como el DEPC no se utilizan en los procedimientos de purificación.
  • Libre de endotoxinas
  • Sin ARNasa
  • Sin ADNasa
Probado para < 0,001 UE/ML
Cumple o supera las especificaciones CAP/CLSI para agua reactiva de laboratorio clínico (CLRW) y agua purificada USP/NF.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free
CAS 7732-18-5
Peso molecular (g/mol) 18
Grado Biología molecular
Cantidad 1 gal.