Learn More
Water, LC-MS Grade
Código de producto. 18871496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18871496 1 L -
18768989 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18871496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047146.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mobile phase solvent in LC-MS analysis | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
It is used as mobile phase solvent in LC-MS analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Color Colorless
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Beilstein 2050024
Índice Merck 14,10039
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in polar liquids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado LC-MS
Olor Odorless
Densidad 1.000 g/mL
Cantidad 1 L
Índice de refracción 1.34
Forma física Líquido