missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Water, LC-MS Grade

Código de producto. 18768989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18768989 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18768989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047146.K7
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mobile phase solvent in LC-MS analysis | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol

It is used as mobile phase solvent in LC-MS analysis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Water
Color Colorless
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Beilstein 2050024
Índice Merck 14,10039
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in polar liquids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado LC-MS
Olor Odorless
Densidad 1.000 g/mL
Cantidad 4 L
Índice de refracción 1.34
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.