Learn More
Agua, J.T. Baker™
Código de producto. 10536602 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10536602 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10536602 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 4218.1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
  • Partículas: máx 0,0001 %
  • Residuo después de la evaporación: máx. 2 ppm
  • Absorbancia ultravioleta del pico eluido más grande:
    • a 220 nm - máx. 0,005 au
    • a 254 nm - máx. 0,001 au
Especificaciones
CAS 7732-18-5
Punto de fusión de 0 °C
Fórmula molecular H2O
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC refrigeración
Peso molecular (g/mol) 18.02
Residuos después de la evaporación máx. 2 ppm
Cantidad 1 L