Learn More
Water for Injection, USP, Sterile Grade, Cytiva Hyclone™
Beschreibung
- Complies with the USP monograph for water for injection packaged in bulk for commercial use
- Manufactured under cGMP and ISO 13485 guidelines in a FDA registered facility
- Excellent choice for upstream and downstream media/buffer preparation in biopharmaceutical manufacturing applications
- Widely used in applications where a high quality sterile water is required
For Manufacturing or Research Use only, not intended for Diagnostic or Therapeutic Use
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear, Colorless |
| Endotoxina | <0.25 EU/mL |
| Grado | USP |
| Envase | PET Plastic Bottle |
| Esterilidad | Sterile |
| Certificado de análisis | Yes |
| Cantidad | 6 x 1 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?