Learn More
Agua, para grado de gradiente de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10043370 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10043370 2.5 L 2.50 LT
10596261 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10043370 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 268300025
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7732-18-5, H2O, 18.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota For HPLC gradient grade
Color Incolora
Punto de ebullición 100,0 °C
Fórmula lineal H2O
Fieser 16,383
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Gradiente HPLC
Residuos después de la evaporación 0.0003% max.
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 2.5 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)