Learn More
Agua, GC de espacio de cabeza, Thermo Scientific™
Código de producto. 15552233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15552233 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15552233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor W101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Agua procesada a alta pureza para una determinación exacta y repetible de los niveles de trazas de disolventes residuales
  • Cada lote ha sido procesado para asegurar líneas base libres de interferencias para la determinación libre de interferencias de disolventes residuales de clase 1, 2 y 3
  • 1 ppm máx. de disolventes de clase 1, 10 ppm máx. de disolventes de clase 2 y 50 ppm máx. de disolventes residuales de clase 3
  • Este producto se ha probado con absorbancia UV para garantizar una baja contaminación orgánica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia 0.005 AU Maximum (400 nm), 0.005 AU Maximum (300 nm), 0.005 AU Maximum (280 nm), 0.005 AU Maximum (250 nm), 0.010 AU Maximum (220 nm), 0.010 AU Maximum (190 nm)
Nombre del producto químico o material Water
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.01
Grado GC de espacio de cabeza
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación 1 ppm max
Cantidad 1 L
Forma física Líquido