Learn More
Agua, (para trabajar con ARN) (tratada con DEPC, sin ADNasas, sin ARNasas/biol. mol.), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10245203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245203 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
1 options
Código de producto. 10245203 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP5611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.02€
    39.20€ / 1 litros
    Ahorro 7.82€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-07-2026
Añadir a la cesta
Tratado con DEPC y autoclavado
El agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) cuenta con certificación de ausencia de nucleasas (probada tanto para ADNasa como para ARNasa) y es adecuada para todos los trabajos con ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota For RNA Work, DEPC-treated and DNASE, RNASE free.
pH 7
CAS 7732-18-5
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
ADNasa Sin ADNasa
Fórmula molecular H2O
Índice Merck 15, 10237
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biología molecular
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Tratamiento(s) Tratado con DEPC
Densidad 1.000g/cm³
Cantidad 1 L
Forma física Líquido