Learn More
Gibco™ Agua para inyectables (WFI) para cultivos celulares
Código de producto. 17840925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 L
200 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
200 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17840925 20 L 20 litros
16566034 20 L 20 litros
17880925 200 L 200 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17840925 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1287305
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
El agua para inyectables (WFI) Gibco™ para cultivo celular es agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular, reactivos de laboratorio, tampones y líquidos para bioprocesos.
Algunas características de WFI para cultivo celular incluyen:
•Agua para inyectables y calidad USP/EP
• Calidad y rendimiento de Gibco
• Puede utilizarse en cultivos celulares, biología molecular y aplicaciones de bioprocesamiento anteriores y posteriores
Calidad del agua para inyectables
El WFI para cultivo celular cumple con la monografía USP/EP de agua para inyectables en el punto de llenado.El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 μm), sin sustancias añadidas.Calidad del agua monitorizada de forma rutinaria.La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente.
Calidad y rendimiento de Gibco
El rendimiento y la uniformidad que se esperan de los productos de medios líquidos Gibco dependen del agua de alta calidad que utilizamos en la fabricación.Esta agua se envasa en frascos y recipientes de bioproceso CX5-14 como el agua para inyectables (WFI) Gibco para cultivo celular.Además de cumplir con las normas de USP/EP, cada lote se somete a pruebas de calidad para determinar la esterilidad, endotoxinas, conductividad, pH, osmolalidad, nitratos y carbono orgánico total.
Uso en aplicaciones de cultivos celulares y biología molecular
El WFI para cultivo celular se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones, la dilución de tampones y la limpieza y aclarado de agentes.
Uso del producto
Para su uso como componente de materia prima en otras aplicaciones de fabricación.
El sistema de fabricación y calidad de cGMP
El WFI para cultivo celular se fabrica en instalaciones conformes con cGMP ubicadas en Grand Island, Nueva York e Inchinn, Escocia.Ambas instalaciones están certificadas según las normas de fabricación ISO 13485 cGMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 4.0 to 7.5
Grado USP/EP, EP
Envase Bolsas universales
Esterilidad Sterile
Tratamiento(s) Ninguno
Cantidad 20 L
Método de purificación Filtrado por membrana
Condiciones de envío Temperatura ambiente