Learn More
Gibco™ Agua para inyectables (WFI) para cultivo celular
El agua para inyectables para cultivo celular es agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular, reactivos de laboratorio, tampones y líquidos para bioprocesos.
Marca:  Gibco™ A1287305
Código de producto. 16566034
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • El agua para inyectables (WFI) Gibco™ para cultivo celular es agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular, reactivos de laboratorio, tampones y líquidos para bioprocesos.
  • Agua para inyectables y calidad USP/EP
  • Calidad y rendimiento Gibco
  • Se puede utilizar en aplicaciones de cultivo celular, biología molecular y bioprocesamiento previo y posterior
  • WFI para cultivo celular cumple con la monografía USP/EP para agua para inyectables en el punto de llenado. El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas. Calidad del agua monitorizada de forma rutinaria. La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente.
  • La uniformidad y el rendimiento que se esperan de los productos de medio líquido Gibco dependen del agua de alta calidad que se utiliza en la fabricación. Esta agua se envasa en frascos y recipientes de bioproceso CX5-14 como el agua para inyectables (WFI) Gibco para cultivo celular. Además de cumplir con los estándares USP/EP, se prueba la calidad de cada lote en cuanto a esterilidad, endotoxinas, conductividad, pH, osmolalidad, nitratos y carbono orgánico total.
  • El WFI para cultivo celular destilada se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones, la dilución de tampones y como agente de limpieza y enjuague
  • El WFI para cultivo celular se fabrica en las instalaciones conformes con las cGMP ubicadas en Grand Island, Nueva York e Inchinnan, Escocia. Ambas instalaciones están certificadas según las normas de fabricación ISO 13485 cGMP.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.