Learn More
Gibco™ Agua para inyectables (WFI) para cultivos celulares
Código de producto. 12093835 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
5000 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12093835 10 x 500 mL 5000 ml
10378939 500 mL cada uno
10282830 1000 mL cada uno
10690861 6 x 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12093835 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1287303
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture is high quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture features:
  • Water For Injection Quality
  • Gibco™ quality and performance
  • Use in cell culture and molecular biology applications
  • El agua para inyectables (WFI) Gibco™ para cultivo celular cumple la monografía de la USP para agua de inyectables envasada a granel para uso comercial en otros lugares.
  • El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
  • Además de cumplir con las normas de USP, cada lote se somete a pruebas de calidad para determinar la esterilidad, endotoxinas, conductividad, pH, osmolalidad y sustancias oxidables.
  • La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente.
  • Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
  • Debe almacenarse de 15 °C a 30 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen monoxide
pH 4 to 6
CAS 7732-18-5
Peso molecular (g/mol) 18.02 g/mol
Grado Cultivo celular
Esterilidad Sterile-filtered
Tratamiento(s) Ninguno
Cantidad 10 x 500 mL
Método de purificación Destilado y filtrado (1 μm)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Gibco
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.