Learn More
Beskrivelse
Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture is high quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture features:
- Water For Injection Quality
- Gibco™ quality and performance
- Use in cell culture and molecular biology applications
- El agua para inyectables (WFI) Gibco™ para cultivo celular cumple la monografía de la USP para agua de inyectables envasada a granel para uso comercial en otros lugares.
- El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
- Además de cumplir con las normas de USP, cada lote se somete a pruebas de calidad para determinar la esterilidad, endotoxinas, conductividad, pH, osmolalidad y sustancias oxidables.
- La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente.
- Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
- Debe almacenarse de 15 °C a 30 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Dihydrogen monoxide |
| pH | Desde 4 hasta 6 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Peso molecular (g/mol) | 18.02 g/mol |
| Grado | Cultivo celular |
| Esterilidad | Sterile-filtered |
| Tratamiento(s) | Ninguno |
| Cantidad | 500 mL |
| Método de purificación | Esterilizado mediante filtración |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Vis mere |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.