Learn More
Gibco™ Agua para inyectables (WFI) para cultivos celulares
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10282830 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
5000 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10282830 1000 mL cada uno
10378939 500 mL cada uno
12093835 10 x 500 mL 5000 ml
10690861 6 x 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10282830 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1287302
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture is high quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture features:
  • Water For Injection Quality
  • Gibco™ quality and performance
  • Use in cell culture and molecular biology applications
  • El agua para inyectables (WFI) Gibco™ para cultivo celular cumple la monografía de la USP para agua de inyectables envasada a granel para uso comercial en otros lugares.
  • El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
  • Además de cumplir con las normas de USP, cada lote se somete a pruebas de calidad para determinar la esterilidad, endotoxinas, conductividad, pH, osmolalidad y sustancias oxidables.
  • La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente.
  • Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
  • Debe almacenarse de 15 °C a 30 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen monoxide
pH 4 to 6
CAS 7732-18-5
Peso molecular (g/mol) 18.02 g/mol
Grado Cultivo celular
Envase Frasco
Esterilidad Sterile-filtered
Tratamiento(s) Ninguno
Cantidad 1000 mL
Método de purificación Distilled and filtered (0.1 μm)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Gibco
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.