Learn More
Agua, extra pura, desionizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339986 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
25 L
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
25 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11339986 25 L Tambor de plástico 25 LT
10347071 5 L Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339986 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    157.65€ / 25 litros
    Ahorro 31.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Color Incolora
Punto de ebullición 100.0°C
Conductividad 5.0μS/cm Max.
Fórmula lineal H2O
Fieser 16,383
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico
Residuos después de la evaporación 25ppm max.
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 25 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Forma física Líquido