Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agua, sin endotoxinas
Código de producto. 15456979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456979 500 mL 500 ml
15466979 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456979 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65589.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.30€
    56.65€ / 500 ml
    Ahorro 8.65€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Water Endotoxin-free is used as solvent in industries and in all research fields. It is also used in laboratory for cell isolation and culture. It is also useful for elution of endotoxin- free plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El agua sin endotoxinas se utiliza como disolvente en el sector industrial y en todos los campos de investigación. También se utiliza en los laboratorios para el cultivo y el aislamiento celular. También es útil para la elución de ADN plasmídico sin endotoxinas.
Solubilidad
Miscible con metanol, acetona y etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water, Endotoxin-free
pH 7
Punto de fusión 32°F
Punto de ebullición 100°C
Beilstein 2050024
Índice Merck 1410039
Información de solubilidad Miscible with methanol,acetone and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Sin endotoxinas
Olor Odorless
Densidad 1
Cantidad 500 mL
Índice de refracción 1.34
Forma física Líquido