Learn More
Agua, (sin ADNasa, sin ARNasa), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10295243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
100 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295243 50 ml Frasco de polietileno Nalgene 50 ml
10336503 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295243 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP248450
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Agua, H2O, número de CAS-7732-18-5, monóxido de dihidrógeno, óxido de dihidrógeno, 100 ml, presión de vapor: 17,5 mmHg a 20 grados C, 100 grados C, CHEBI:15377, gris, incoloro, 1000 g/cm3, sin ADNasa, filtrado a través de un filtro de 0,2 micras, 18,02, bajo riesgo para la manipulación industrial o comercial habitual.
El agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) cuenta con certificación de ausencia de nucleasas (probada tanto para ADNasa como para ARNasa) y es adecuada para todos los trabajos con ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo óxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agua
Nombre de nota Sin ADNasa ni ARNasa
pH 7
Color Incolora
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
ADNasa Sin ADNasa
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Presión de vapor 17,5 mmHg a 20 °C
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Tratamiento(s) Lavado y tratado con DEPC.
Densidad 1.000 g/cm³
Cantidad 50 ml
Forma física Líquido