Learn More
Agua, grado ADN, sin ADNasa ni proteasa, Fisher BioReagents
Código de producto. 10192813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10192813 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 litro
1 options
Código de producto. 10192813 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP24701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.90€
    37.70€ / 1 litros
    Ahorro 8.20€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Frasco de polietileno Nalgene; 1 l
El agua de grado ADN no contiene ADNasa ni proteasa y es adecuada para todos los trabajos de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota Para trabajo con ADN, DNASA y Proteasa libre
pH 7
CAS 7732-18-5
Color Incolora
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
ADNasa Sin ADNasa
Fórmula molecular H2O
Índice Merck 15, 10237
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado ADN
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Presión de vapor 17,5 mmHg a 20 °C
Filtrado Filtrada a través de un filtro de 0,2 micras y esterilizada en autoclave
Densidad 1.000g/cm³
Cantidad 1 L
Forma física Líquido