Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Destilador de agua
Descripción
- Muy buena calidad de destilado; conductividad aprox. 2,3 μs / cm a 25 °C (consulte «Detalles técnicos»).
- Desconexión termostática por nivel bajo de agua.
- Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración.
- Evaporador fácilmente accesible para la limpieza.
- Extracción del destilado a través de la salida del condensador.
- Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador.
- Temperatura del agua de refrigeración indicada a través de un termómetro.
- Resistencia, evaporador y condensador de acero inoxidable.
- Carcasa exterior de chapa de acero galvanizado electrolíticamente, polvo electrostático recubierto con resina epoxi.
- Entrada y salida de agua de refrigeración: 1/2 pulg (ø aprox. 12,7 mm).
- Disponibles mangueras para la entrada y salida de agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Destilador de agua |
| Capacidad (métrico) | 2 l/h |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 280 x 250 x 490 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50-60 Hz, 2,0 kW |
| Frecuencia | De 50 a 60 Hz |
| Material | Acero inoxidable |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 2,0kW |
| Fondo (métrico) | 250 mm |
| Altura (métrico) | 490 mm |
| Mostrar más |