Learn More
Si Analytics™ Unidades de destilación de agua
Código de producto. 10098281 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
7 L
7 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10098281 7 L cada uno
10098271 7 l cada uno
10407742 4 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10098281 Proveedor Si Analytics™ N.º de proveedor 285502044
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
No se incurre en costes por la regeneración o sustitución de resinas, ni por los módulos de pretratamiento que son necesarios para proteger la membrana. La unidad de destilación de agua SI Analytics™ es fácil de limpiar y garantiza la máxima seguridad de funcionamiento.
  • Con este aparato de destilación de agua fabricado de vidrio borosilicatado 3.3 DURAN™ (vidrio de clase hidrolítica 1), a partir del agua corriente normal se puede obtener un destilado de máxima pureza que sustancialmente libre de sales disueltas y de contenido en gérmenes extremadamente bajo.
  • En el agua destilada se alcanza una conductividad máxima de hasta 1 μS/cm (25 °C) aprox.
  • El calentador de inmersión está hecho de acero inoxidable de alta calidad, por lo que se excluye la presencia de iones de metales pesados en el destilado.
  • El aparato ahorra energía y agua, porque el agua de refrigeración que se calienta en la bobina de refrigeración se utiliza para el agua de suministro.
  • El flujo de salida del destilado está libre de dióxido de carbono porque su temperatura es de 60 °C.
  • Rentable en comparación con otros sistemas de purificación de agua, como intercambiadores de iones o aparatos de ósmosis inversa.
  • No se incurre en costes por la regeneración o sustitución de resinas, ni por los módulos de pretratamiento que son necesarios para proteger la membrana.
  • El control automático del nivel de agua y la protección integrada contra el hervido sin agua garantizan la máxima seguridad de funcionamiento.
  • La limpieza del aparato es tan fácil como la limpieza de una cafetera doméstica.
  • En la versión estándar, el aparato compacto se suministra con el cable de conexión, el enchufe y las mangueras, y listo para conectarse.
  • Hay diferentes versiones disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Unidad de destilación de agua, 7 l, alimentación de entrada eléctrica de 230 V/23 A
Requisitos eléctricos 400 V, 8 A
Tensión 400 V
Peso (métrico) 11 kg
Tipo Unidad de destilación de agua
Capacidad (métrico) 7 L
Características Calefacción de resistencia
Altura (métrico) 750 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 300 mm