Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo de vidrio directo de agua
Código de producto. 11778258
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
1,2/ l/min
100 mL/min
2 l/min
200 mL/min
20 mL/min
250 mL/min
500 mL/min
50 mL/min
Anchura (métrico):
65 mm
150 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Anchura (métrico) unitSize
11778258 1,2/ l/min 65 mm cada uno
11768258 500 mL/min 65 mm cada uno
11783199 2 l/min 150 mm cada uno
11758258 250 mL/min 65 mm 1 PCS
11788338 1,2/ l/min 150 mm cada uno
11708338 50 mL/min 150 mm cada uno
11793199 200 mL/min 150 mm cada uno
11718338 100 mL/min 180 mm cada uno
11703209 20 mL/min 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11778258 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT06406STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.45€
    57.12€ / paquete de 1
    Ahorro 36.33€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de flujo de agua de vidrio directo Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de agua
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal 1,2/ l/min