Learn More
Agua, tratada con DEPC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444539 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15444539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62087.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    89.65€ / 1 litros
    Ahorro 14.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como disolvente de fase móvil en el análisis de LC-MS.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en líquidos polares.
Notas
Adecuada para cualquier área de almacenamiento general de productos químicos. Proteger de la congelación. Incompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water, DEPC-Treated
CAS 7732-18-5
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Fórmula molecular H2O
Número MDL MFCD00011332
Beilstein 2050024
Índice Merck 14,10039
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in polar liquids.
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Olor Odorless
Densidad 1.000
Cantidad 1 L
Forma física Líquido