Learn More
Agua desmineralizada, Chem-Lab
Código de producto. 11918514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
25 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
25 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11918514 25 l 25 litros
11969242 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11918514 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.2102.9025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para su uso en laboratorio Agua desmineralizada, Chem-Lab se purifica para eliminar minerales y sales con LF de < 5 μS. Hay menos de 5 ppm de materia no volátil. Disponibles en envases de 10 y 25 l.
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
pH ±7
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18,016g/mol
Olor Inodoro
Filtrado LF de < 5 μS
Densidad 1.00g/mL
Cantidad 25 l
Forma física Líquido