Learn More
Hach Lange™ Agua, desionizada y desmineralizada
Beskrivelse
Agua desmineralizada tipo 2 Conductancia específica: ≤1 μS/cm, Sílice (SiO2): ≤30 μg/L Cloruro (Cl-): ≤20 μg/L Dureza: Negativa, Consumo de KMnO4: Negativo
Especificaciones
Plataforma: Solución
Cantidad: 4 L
Vida útil: 60 meses desde la fecha de producción
Tekniske data
Tekniske data
| Intervalo de pH | 5.5 to 7 |
| Volumen (métrico) | 4 L |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Suministros y reactivos del kit de pruebas de agua |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?