Learn More
Agua, CHROMASOLV™ Además, para HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15634670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15634670 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15644670 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15654670 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15634670 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348771L
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota CHROMASOLV™ Plus, for HPLC
Punto de ebullición 100°C
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula lineal H2O
Beilstein 2050024
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado HPLC
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Cantidad 1 L