Learn More
Agua, CHROMASOLV™, para HPLC, Solstice
Código de producto. 15692870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692870 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15682870 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15688350 4 L Frasco de vidrio 4 litros
15612880 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15692870 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2707332.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.00€
    59.33€ / 2.5 litros
    Ahorro 14.67€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™, para HPLC
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia máximo 0,005 a 400 nm, máximo 0,005 a 250 nm, máximo 0,01 a 210 nm, máximo 0,01 a 205 nm
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota CHROMASOLV™, para HPLC
Punto de ebullición de 100 °C
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula lineal H2O
Beilstein 2050024
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado HPLC
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1,000 g/mL a 3,98 °C(lit.)
Cantidad 2.5 L