Learn More
HyClone™ Agua, grado de cultivo celular (libre de endotoxinas), Cytiva
Descripción
- Sin endotoxinas; no contiene bacterias gramnegativas detectables
- Cumple < 0,005 EU/mL de endotoxina mediante ensayo turbidimétrico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Peso molecular (g/mol) | 18.02 |
| Grado | Cell Culture |
| Esterilidad | Sterile |
| Cantidad | 6 x 1 L |