Learn More
HyClone™ Agua, grado de cultivo celular (libre de endotoxinas), Cytiva
Código de producto. 10001342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
1000 ml
500 ML
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10001342 500 ml 500 ML
10183152 100 ml 100 ML
10011342 1 l 1000 ml
11586271 6 x 500 mL paquete de 6
10185873 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10001342 Proveedor HyClone products Cytiva N.º de proveedor SH30529.02
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine endotoxinas con el agua graduada para cultivos celulares HyClone™, disponible en diversos volúmenes tanto para procesos de investigación como de fabricación.
  • Sin endotoxinas; no contiene bacterias gramnegativas detectables
  • Cumple < 0,005 EU/mL de endotoxina mediante ensayo turbidimétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7732-18-5
Peso molecular (g/mol) 18.02
Grado Cell Culture
Esterilidad Sterile
Cantidad 500 ml