Descripción
- Este agua de grado de cultivo celular se monitoriza continuamente en busca de endotoxinas, biocarga microbiana y metales, con el fin de garantizar que se cumplan todas las especificaciones internacionalmente aceptadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Water |
| Peso molecular (g/mol) | Unknown |
| Porcentaje de pureza | Desconocido |
| Grado | Cultivo celular |
| Cantidad | 500 mL |