Learn More
Bochem™ Baño de agua con tapa
Código de producto. 10595221
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5,0 L
13,0 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10595221 5,0 L cada uno
10028330 13,0 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595221 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8466
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Baño de agua estilo cacerola y tapa con dos asas de soporte El baño de agua Bochem™ con tapa está fabricado en acero inoxidable 18/10.
  • Cacerola y tapa
  • Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5,0 L
Incluye Tapa
Material Acero inoxidable