Learn More
Agua, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Código de producto. 15578594 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15578594 1 L Vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15578594 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9381.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.05€
    424.05€ / 1 litros
    Ahorro 101.00€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Se analiza para detectar hasta 64 metales en el intervalo bajo de partes por mil millones (ppb), lo que garantiza una baja interferencia de fondo para realizar análisis críticos de trazas metálicas.
Los ácidos BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permiten realizar pruebas de más trazas metálicas con especificaciones más estrictas.
  • Calidad garantizada para hasta 64 trazas metálicas probadas a niveles bajos de partes por mil millones (ppb)
  • La homogeneidad de lote a lote garantiza resultados fiables entre pruebas
  • Envases de HDPE que ahorran espacio con extraíbles metálicos de bajo nivel
  • Seguridad mejorada con tapones a prueba de manipulación
  • Frascos de HDPE reciclables y respetuosos con el medio ambiente
  • Los estrictos protocolos de instalaciones aptas según la norma ISO garantizan la calidad en la fabricación
Especificaciones
Absorbancia Máximo 0,01 a 200nm, Máximo 0,005 a 254 nm, Máximo 0,005 a 300 nm, Máximo 0,005 a 400 nm
Nombre del producto químico o material Water
CAS 7732-18-5
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Notas de grado de pureza Para uso en el análisis de metales traza
Fórmula molecular H2O
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18,02g/mol
Grado BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Olor Inodoro
Envase Vidrio
Residuos después de la evaporación Máx. 1 ppm
Viscosidad 0,952 mPas
Densidad 1g/cm3
Cantidad 1 L
Forma física Líquido