Learn More
Agua, BAKER ANALYZED para HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 10546602 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10546602 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10546602 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 4218.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.24€
    59.51€ / 2.5 litros
    Ahorro 19.73€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Agua para gradiente HPLC para su uso en cromatografía líquida (HPLC y UHPLC) y espectrofotometría, envasada en frascos de vidrio de 2,5 l
Los reactivos de grado HPLC BAKER ANALYZED™ son un grupo de reactivos de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones cromatografía líquida, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
  • Fabricados y probados para garantizar separaciones sin interferencias
  • Reactivos altamente caracterizados que tienen una consistencia de lote a lote inigualable
  • Minimiza la recalibración o los ajustes del instrumento
  • Los disolventes están controlados para un alto ensayo y una baja absorción de UV, fluorescencia, residuos y agua
  • En la etiqueta se proporciona un análisis real del lote
Especificaciones
Absorbancia Máximo 0,005 UA a 220 nm, Máximo 0,001 UA a 254 nm
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Grado BAKER ANALYZED™ HPLC
Olor Inodoro
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación Máximo 2ppm
Presión de vapor 0,05 kPa
Densidad 1.00g/mL
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido