Learn More
Agua, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543245 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10543245 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
10530194 1 L Frasco de plástico 1 LT
11914391 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10543245 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.30€
    39.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 7.65€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Nombre del producto químico o material Water
pH 5 to 8
Color Incolora
Punto de ebullición 100.0°C
Conductividad 6μS/cm Max.
Fórmula lineal H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Análisis
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 2.5 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Forma física Líquido