Learn More
Rotronic™ Sonda de estación de actividad de agua
Código de producto. 13558550
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable, aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
13558550 Acero inoxidable, aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 13558550 Proveedor Rotronic™ N.º de proveedor HC2AW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Exactitud ±0,008 aw/0,8 %rh/±0,1 K
Material Acero inoxidable, aluminio
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +85 °C, de 0 a 100 % de HR