Learn More
Agua, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10892431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10892431 5 L Frasco de plástico 5 LT
10433160 1 L Frasco de plástico 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10892431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    188.00€ / 5 litros
    Ahorro 15.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Especificaciones
Absorbancia Passes Test, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Punto de ebullición 100°C
Conductividad 2μS/cm Max.
Fórmula lineal H2O
Índice Merck 15,10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 5 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Forma física Polvo cristalino