Learn More
Agua 50%, Acetonitrilo 50%, LabReady™ Mezcla de disolventes para LC-MS y HPLC Honeywell Burdick & Jackson
Código de producto. 17854112 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
16 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
17854112 4 x 4 L Frasco de vidrio 16 litros
1 options
Código de producto. 17854112 Proveedor Honeywell-Burdick and Jackson N.º de proveedor LC4354
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water 50%, Acetonitrile 50%
Nombre de nota LabReady™ Solvent Blend, for LC-MS and HPLC
CAS 7732-18-5, 75-05-8, 7732-18-5
% mín. CAS 50.0000%, 43.9000%
% máx. CAS 56.1000%, 50.0000%
Densidad 0.7857 g/cm3
Cantidad 4 x 4 L
Temperatura de inflamación 3°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H6O
Número UN UN1648
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Punto de ebullición 82°C
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nombre IUPAC etanol
Peso molecular (g/mol) 46.069
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Grado HPLC