Learn More
Agua con 0,1% de ácido fórmico, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280958 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 L
5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
4 litros
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280958 2.5 L 2.50 litro
30280971 5 L 5 litros
30280951 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30280958 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor TL01182500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA); common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado LC-MS
Cantidad 2.5 L
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Mezcla de disolvente
Para utilizar con Cromatografía líquida, espectrometría de masas