Learn More
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Código de producto. 15654340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15654340 2.5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15654340 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 346742.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water with 0.1% ammonium acetate
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02g/mol
Cantidad 2.5 L