Learn More
Agua con 0,05 % de ácido trifluoroacético (TFA), grado Optima LC/MS, Fisher Chemical
Código de producto. 30117578 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30117578 4 L 4 litros
1 options
Código de producto. 30117578 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor LS1154
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones LC-MS y UHPLC-UV, específicamente separaciones de proteínas y péptidos.
  • Adecuado para LC-MS y UHPLC-UV
  • Un menor contenido de TFA mejora las separaciones al minimizar la supresión de iones.
  • La fase móvil premezclada simplifica la preparación y deja más tiempo para procesar y analizar las muestras.
  • Probado para detectar la ausencia de proteasa que podría interferir con el análisis de proteínas o péptidos.
  • El TFA es un aditivo de fase móvil y un reactivo de par iónico común en cromatografía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado OPTIMA LC-MS
Cantidad 4 L
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Agua con 0,05% de ácido trifluoroacético
CAS 7732-18-5
Envase Frasco de vidrio
Para uso exclusivo en investigación